Tisk…
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate) 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR71104-100G OR71104-500G OR71104-1KG
APOSOR71104-100GEA 1870 CZK
APOSOR71104-100G APOSOR71104-500G APOSOR71104-1KG
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate) 96%
Sodium rel-(1R,2r,3S,4R,5s,6S)-cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexayl hexakis(phosphate)
Vzorec: C₆H₆Na₁₂O₂₄P₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00082310
CAS číslo: 14306-25-3