Tisk…
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50179-25G PC50179-100G
APOSPC50179-25GEA 910 CZK
APOSPC50179-25G APOSPC50179-100G
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate 97%
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₈H₃₄BF₄P
Bod tání: 164 °C
MDL Number: MFCD03840580
CAS číslo: 58656-04-5