4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,4'-Bipyridine N,N'-dioxide, [4,4'-Bipyridine] 1,1'-dioxide
OR22806-1G
OR22806-5G
OR22806-10G
APOSOR22806-1GEA
2150
CZK
APOSOR22806-1G
APOSOR22806-5G
APOSOR22806-10G
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide 98%
4,4'-Bipyridine -1,1'-dioxide
Vzorec:
C₁₀H₈N₂O₂ Bod tání: 298 - 306 °C |
MDL Number:
MFCD00134383 CAS číslo: 24573-15-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...