3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC7784-1G
PC7784-5G
APOSPC7784-1GEA
17300
CZK
APOSPC7784-1G
APOSPC7784-5G
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline 95%
3-Methoxy-2,4,5-trifluoroaniline
Vzorec:
C₇H₆F₃NO Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094442 CAS číslo: 114214-45-8 |