Tisk…

4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-1,2,4-triazin-5(4H)-one

OR24684-250MG OR24684-100MG
APOSOR24684-250MGEA 705 CZK
APOSOR24684-250MG APOSOR24684-100MG
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one 97%
4-Amino-6-(tert-butyl)-3-mercapto-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-5-one
Vzorec: C₇H₁₂N₄OS
MDL Number: MFCD00225752
CAS číslo: 33509-43-2

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR