Tisk…
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC6585-50G PC6585-250G PC6585-1KG
APOSPC6585-50GEA 2280 CZK
APOSPC6585-50G APOSPC6585-250G APOSPC6585-1KG
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Sodium 2,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₇H₃F₂NaO₂
MDL Number: MFCD03094396
CAS číslo: 522651-42-9