Tisk…
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57417-250MG PC57417-1G
APOSPC57417-250MGEA 6220 CZK
APOSPC57417-250MG APOSPC57417-1G
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)-1H-indazole
Vzorec: C₈H₄BrF₃N₂O
MDL Number: MFCD34169326
CAS číslo: 2676196-05-5