Tisk…
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR019982-5G OR019982-10G OR019982-25G
APOSOR019982-5GEA 4960 CZK
APOSOR019982-5G APOSOR019982-10G APOSOR019982-25G
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine 97%
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MDL Number: MFCD07375031
CAS číslo: 98027-36-2