Tisk…
Phenyl trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trifluoroacetic phenyl ester
PC6223-100G
APOSPC6223-100GEA 5260 CZK
APOSPC6223-100G
Phenyl trifluoroacetate 98%
Phenyl trifluoroacetate
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Bod varu: 146 - 147 °C
Hustota: 1,276
Bod vzplanutí: 52 °C
MDL Number: MFCD00039232
CAS číslo: 500-73-2
UN: 3272
ADR: 3,III