Tisk…
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57810-250MG PC57810-1G PC57810-5G
APOSPC57810-250MGEA 4370 CZK
APOSPC57810-250MG APOSPC57810-1G APOSPC57810-5G
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 4-bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MW: 301.03 g/mol
MDL Number: MFCD33404168
CAS číslo: 2091662-46-1