2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC57803-250MG
PC57803-1G
PC57803-5G
APOSPC57803-250MGEA
3540
CZK
APOSPC57803-250MG
APOSPC57803-1G
APOSPC57803-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₂BrF₄N |
MDL Number:
MFCD32903690 CAS číslo: 2090965-03-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |