Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57801-250MG PC57801-1G PC57801-5G
APOSPC57801-250MGEA 5390 CZK
APOSPC57801-250MG APOSPC57801-1G APOSPC57801-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
MDL Number: MFCD32903693
CAS číslo: 2092799-77-2