Tisk…
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57800-250MG PC57800-1G PC57800-5G
APOSPC57800-250MGEA 4370 CZK
APOSPC57800-250MG APOSPC57800-1G APOSPC57800-5G
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 2-bromo-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
MDL Number: MFCD32903691
CAS číslo: 2091662-04-1