Tisk…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57773-250MG PC57773-1G PC57773-5G
APOSPC57773-250MGEA 5460 CZK
APOSPC57773-250MG APOSPC57773-1G APOSPC57773-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆Br₂F₂
MDL Number: MFCD18391069
CAS číslo: 1261441-93-3
UN: 3261
ADR: 8,II