Tisk…
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57764-250MG PC57764-1G PC57764-5G
APOSPC57764-250MGEA 5390 CZK
APOSPC57764-250MG APOSPC57764-1G APOSPC57764-5G
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-5-(difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
MW: 232,02 g/mol
MDL Number: MFCD18391059
CAS číslo: 1261441-87-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III