Tisk…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57763-250MG PC57763-1G PC57763-5G
APOSPC57763-250MGEA 4960 CZK
APOSPC57763-250MG APOSPC57763-1G APOSPC57763-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₄BrF₂N
MDL Number: MFCD18391064
CAS číslo: 1261760-22-8
UN: 3261
ADR: 8,II