Tisk…
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57736-250MG PC57736-1G PC57736-5G
APOSPC57736-250MGEA 5390 CZK
APOSPC57736-250MG APOSPC57736-1G APOSPC57736-5G
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-(difluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrF₂O
MW: 235,03 g/mol
MDL Number: MFCD32070692
CAS číslo: 2676196-10-2