Tisk…
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57531-1G PC57531-5G
APOSPC57531-1GEA 14880 CZK
APOSPC57531-1G APOSPC57531-5G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
MDL Number: MFCD22415153
CAS číslo: 1554882-88-0