Tisk…
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57526-250MG PC57526-1G PC57526-5G
APOSPC57526-250MGEA 5390 CZK
APOSPC57526-250MG APOSPC57526-1G APOSPC57526-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₈F₂O₂
MDL Number: MFCD20640021
CAS číslo: 55805-17-9