Tisk…
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57497-1G PC57497-5G
APOSPC57497-1GEA 27080 CZK
APOSPC57497-1G APOSPC57497-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
MDL Number: MFCD24119836
CAS číslo: 1529288-48-9