Tisk…
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57489-1G PC57489-5G
APOSPC57489-1GEA 14880 CZK
APOSPC57489-1G APOSPC57489-5G
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
3,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂F₅N
MW: 207,1 g/mol
MDL Number: MFCD01631623
CAS číslo: 261945-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III