Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57486-1G PC57486-5G
APOSPC57486-1GEA 16340 CZK
APOSPC57486-1G APOSPC57486-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₃F₅O₂
MDL Number: MFCD34595684
CAS číslo: 2383762-98-7