Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
|
PC57483-1G
PC57483-5G
APOSPC57483-1GEA
17360
CZK
APOSPC57483-1G
APOSPC57483-5G
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Methyl 2-(difluoromethoxy)-5-fluorobenzoate
Vzorec:
C₉H₇F₃O₃ |
MDL Number:
MFCD18399132 CAS číslo: 1261879-66-6 |