Tisk…
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 662 CZK
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzene 96%
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1
Bod varu: 205 °C
Bod tání: 21 °C
Hustota: 1.33
Bod vzplanutí: 90 °C
MDL Number: MFCD00007282
CAS číslo: 350-46-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III