2,4-Pentanediol (±) + meso ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
L01779.09
L01779.18
L01779.09EA
1220
CZK
L01779.09
L01779.18
2,4-Pentanediol (±) + meso ≥99%
2,4-Pentanediol
Purity: 99%
CAS No.: 625-69-4
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Odourless
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 969186
MDL No.: MFCD00004549
Vzorec:
C₅H₁₂O₂ Bod varu: 200…201 °C Bod tání: ∼53 °C Hustota: 0,955 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004549 CAS číslo: 625-69-4 EINECS: 210-907-5 |