Tisk…
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57451-500MG PC57451-1G
APOSPC57451-500MGEA 8270 CZK
APOSPC57451-500MG APOSPC57451-1G
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
2-Fluoro-4-iodo-3-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₅FINO
MW: 253.013 g/mol
MDL Number: MFCD16611136
CAS číslo: 1227580-53-1