Tisk…
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57443-250MG PC57443-1G
APOSPC57443-250MGEA 3410 CZK
APOSPC57443-250MG APOSPC57443-1G
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₂₀F₂N₂O₂
MDL Number: MFCD20441471
CAS číslo: 1225380-87-9