Tisk…
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57435-250MG PC57435-1G PC57435-5G
APOSPC57435-250MGEA 4960 CZK
APOSPC57435-250MG APOSPC57435-1G APOSPC57435-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrCl₂FO
MDL Number: MFCD28733936
CAS číslo: 1805575-89-6
UN: 3265
ADR: 8,II