2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(2-Bromo-3,6-difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57434-250MG
PC57434-1G
APOSPC57434-250MGEA
6220
CZK
APOSPC57434-250MG
APOSPC57434-1G
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone 95%
2'-Bromo-3',6',2,2,2-pentafluoroacetophenone
Vzorec:
C₈H₂BrF₅O MW: 288.9968 g/mol |
MDL Number:
MFCD12922615 CAS číslo: 1208076-54-3 |