Tisk…
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC57428-250MG PC57428-1G PC57428-5G
APOSPC57428-250MGEA 4960 CZK
APOSPC57428-250MG APOSPC57428-1G APOSPC57428-5G
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 2,6-difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₅F₅O₃
MDL Number: MFCD34181141
CAS číslo: 2676196-07-7