Tisk…
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57421-250MG PC57421-1G PC57421-5G
APOSPC57421-250MGEA 4960 CZK
APOSPC57421-250MG APOSPC57421-1G APOSPC57421-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₇H₃BrF₄O
MW: 259 g/mol
MDL Number: MFCD28739074
CAS číslo: 1807145-20-5