4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57420-250MG
PC57420-1G
PC57420-5G
APOSPC57420-250MGEA
4960
CZK
APOSPC57420-250MG
APOSPC57420-1G
APOSPC57420-5G
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₄BrF₃O₃ MW: 285.01 g/mol |
CAS číslo:
2385518-14-7 |