Tisk…
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(3-Chloro-5-iodophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
PC57416-250MG PC57416-1G PC57416-5G
APOSPC57416-250MGEA 4860 CZK
APOSPC57416-250MG APOSPC57416-1G APOSPC57416-5G
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3’-Chloro-5’-iodo-2,2,2-trifluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₃ClF₃IO
MW: 334.46 g/mol
MDL Number: MFCD33566604
CAS číslo: 2570109-75-8