Tisk…
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57411-250MG PC57411-1G PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA 5390 CZK
APOSPC57411-250MG APOSPC57411-1G APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆HBrCl₂FI
MW: 369.79 g/mol
MDL Number: MFCD34166239
CAS číslo: 2676196-06-6
UN: 2811