4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC57296-250MG
PC57296-1G
PC57296-5G
APOSPC57296-250MGEA
3540
CZK
APOSPC57296-250MG
APOSPC57296-1G
APOSPC57296-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₃BrF₄O₂ MW: 287.01 g/mol |
MDL Number:
MFCD33404165 CAS číslo: 2091679-19-3 |