Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC57117-250MG PC57117-1G PC57117-5G
APOSPC57117-250MGEA 3770 CZK
APOSPC57117-250MG APOSPC57117-1G APOSPC57117-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.93 g/mol
MDL Number: MFCD32903683
CAS číslo: 2168988-02-9
UN: 3265
ADR: 8 III