Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: [2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC57116-250MG PC57116-1G PC57116-5G
APOSPC57116-250MGEA 2900 CZK
APOSPC57116-250MG APOSPC57116-1G APOSPC57116-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆BrF₃O₂
MW: 271.031 g/mol
MDL Number: MFCD19105411
CAS číslo: 1316273-53-6