Tisk…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC57115-1G PC57115-5G PC57115-10G
APOSPC57115-1GEA 622 CZK
APOSPC57115-1G APOSPC57115-5G APOSPC57115-10G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃BrF₃NO
MW: 266.0147 g/mol
MDL Number: MFCD13185874
CAS číslo: 1214334-83-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III