Tisk…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56996-250MG PC56996-1G PC56996-5G
APOSPC56996-250MGEA 4960 CZK
APOSPC56996-250MG APOSPC56996-1G APOSPC56996-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrF₄I
CAS číslo: 2383867-89-6