Tisk…
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
PC56995-250MG PC56995-1G PC56995-5G
APOSPC56995-250MGEA 3310 CZK
APOSPC56995-250MG APOSPC56995-1G APOSPC56995-5G
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene 97%
1-Bromo-4-difluoromethyl-2-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
MW: 332.91 g/mol
MDL Number: MFCD18391107
CAS číslo: 1261671-65-1