Tisk…
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56992-250MG PC56992-1G PC56992-5G
APOSPC56992-250MGEA 5460 CZK
APOSPC56992-250MG APOSPC56992-1G APOSPC56992-5G
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Vzorec: C₉H₅ClF₄O₂
MW: 256,58 g/mol
MDL Number: MFCD28752648
CAS číslo: 1805524-74-6