Tisk…
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56991-250MG PC56991-1G PC56991-5G
APOSPC56991-250MGEA 3540 CZK
APOSPC56991-250MG APOSPC56991-1G APOSPC56991-5G
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrClF₄
MW: 277.44 g/mol
CAS číslo: 2166961-38-0