Tisk…
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC56989-250MG PC56989-1G PC56989-5G
APOSPC56989-250MGEA 5790 CZK
APOSPC56989-250MG APOSPC56989-1G APOSPC56989-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄BrClF₄
MW: 291,47 g/mol
MDL Number: MFCD31696997
CAS číslo: 2090498-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II