5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC56987-250MG
PC56987-1G
PC56987-5G
APOSPC56987-250MGEA
4960
CZK
APOSPC56987-250MG
APOSPC56987-1G
APOSPC56987-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₂ClF₄N |
MDL Number:
MFCD28752675 CAS číslo: 1807257-71-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |