Tisk…
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC56986-250MG PC56986-1G PC56986-5G
APOSPC56986-250MGEA 5460 CZK
APOSPC56986-250MG APOSPC56986-1G APOSPC56986-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
MDL Number: MFCD31696995
CAS číslo: 134099-23-3