Tisk…
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC55857-250MG PC55857-1G PC55857-5G
APOSPC55857-250MGEA 4470 CZK
APOSPC55857-250MG APOSPC55857-1G APOSPC55857-5G
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline 95%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoroaniline
Vzorec: C₇H₆F₃N
MDL Number: MFCD24645334
CAS číslo: 1374298-68-6