Tisk…
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC55851-250MG PC55851-1G
APOSPC55851-250MGEA 11250 CZK
APOSPC55851-250MG APOSPC55851-1G
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid 95%
5-(Difluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173,12 g/mol
MDL Number: MFCD18256211
CAS číslo: 1256817-25-0