Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC53632-250MG
PC53632-1G
PC53632-5G
APOSPC53632-250MGEA
4960
CZK
APOSPC53632-250MG
APOSPC53632-1G
APOSPC53632-5G
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate 95%
Methyl 3-(1,1-difluoroethyl)benzoate
Vzorec:
C₁₀H₁₀F₂O₂ |
MDL Number:
MFCD30717684 CAS číslo: 878745-29-0 |