Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53388-250MG PC53388-1G PC53388-5G
APOSPC53388-250MGEA 4370 CZK
APOSPC53388-250MG APOSPC53388-1G APOSPC53388-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrFIO
MW: 328.9 g/mol
MDL Number: MFCD18910206
CAS číslo: 1379347-43-9