Tisk…
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC53387-250MG PC53387-1G PC53387-5G
APOSPC53387-250MGEA 4960 CZK
APOSPC53387-250MG APOSPC53387-1G APOSPC53387-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrFIO
MDL Number: MFCD30342546
CAS číslo: 1934404-53-1